Principaux documents
GF45554799
Lithium
rod, 12.7 mm diameter, length 165 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
LI007915
About This Item
Formule linéaire :
Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
6.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141803
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 455-547-99
Résistivité
9.446 μΩ-cm, 20°C
Longueur
165 mm
Diamètre
12.7 mm
pb
1342 °C (lit.)
Pf
180 °C (lit.)
Densité
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li]
InChI
1S/Li
Clé InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2