265993
Lithium
ribbon, thickness × W 0.75 mm × 45 mm, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lithium foil
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
ribbon
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Résistivité
9.446 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur × l
0.75 mm × 45 mm
Point d'ébullition
1342 °C (lit.)
Pf
180 °C (lit.)
Densité
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
Clé InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.