Key Documents
GF43767603
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 4.0 mm, size 50 × 50 mm
Synonyme(s) :
SI633410
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 437-676-03
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
4.0 mm