GF43034105
Chromium
powder, max. particle size 200 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
Synonyme(s) :
CR006020
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 430-341-05
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
Poids
1000 g
Taille max. des part.
200 μm
Point d'ébullition
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable