Principaux documents
GF05266672
Lead
rod, 100mm, diameter 19.0mm, 99.95%
Synonyme(s) :
Lead, PB007950
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.95%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 052-666-72
Résistivité
20.65 μΩ-cm
L × diam.
100 mm × 19.0 mm
Point d'ébullition
1740 °C (lit.)
Pf
327.4 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clé InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
1 of 4
Cet article | HPA018265 | HPA070710 | HPA038499 |
---|---|---|---|
unconjugated | unconjugated | unconjugated | unconjugated |
IgG fraction of antiserum | affinity isolated antibody | affinity isolated antibody | affinity isolated antibody |
rabbit | rabbit | rabbit | rabbit |
buffered aqueous solution | buffered aqueous glycerol solution | buffered aqueous glycerol solution | buffered aqueous glycerol solution |
- |
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable