Key Documents
GF40471455
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 500 g, purity 99%
Synonyme(s) :
SI676021
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 404-714-55
Poids
500 g
Taille moyenne des particules
0.1-1 μm