Key Documents
GF04826033
Zinc oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
ZN526010
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 048-260-33
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable