GF36644441
Niobium
rod, 100mm, diameter 10.0mm, annealed, 99.9%
Synonyme(s) :
Niobium, NB007930, Columbium
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 366-444-41
Résistivité
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 10.0 mm
Point d'ébullition
4742 °C (lit.)
Pf
2468 °C (lit.)
Densité
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clé InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable