GF29374005
Titanium
mesh, 100x100mm, nominal aperture 4.3mm, wire diameter 1.5mm, 4.4x4.4 wires/inch, open area 94%, platinized diamond mesh
Synonyme(s) :
Titanium, TI008720
About This Item
Produits recommandés
Forme
mesh
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 293-740-05
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
1.5 mm , 4.4x4.4 wires/inch
Taille × ouverture nominale
100x100 mm × 4.3 mm
Point d'ébullition
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N