Principaux documents
GF23930894
Carbon
tube, outside diameter 3.18 mm, length 100 mm, wall thickness 0.8 mm
Synonyme(s) :
Activated charcoal, C 007201, Charcoal activated
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
12.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141908
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 239-308-94
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Longueur
100 mm
D.E.
3.18 mm
Épaisseur de la paroi
0.8 mm
Pf
3550 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable