Principaux documents
GF38641585
Carbon
rod, 3.0 mm diameter, length 300 mm, purity 99.999%
Synonyme(s) :
Activated charcoal, C 007912, Charcoal activated
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
12.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141908
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.999%
Forme
rod
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 386-415-85
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Longueur
300 mm
Diamètre
3.0 mm
Pf
3550 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable