Principaux documents
GF23596892
Magnésium
foil, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
Synonyme(s) :
MG000350
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Mg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
24.31
Numéro Beilstein :
4948473
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
1 mmHg ( 621 °C)
Pureté
99.9%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
950 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 235-968-92
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
2.0 mm
Point d'ébullition
1090 °C (lit.)
Pf
648 °C (lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clé InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable