279900
(S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
97%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Hydratropic acid, (S)-HTA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +72°, c = 1.6 in chloroform
Pureté optique
ee: 98% (HPLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
Point d'ébullition
115 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
29-30 °C (lit.)
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
phenyl
Chaîne SMILES
C[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Clé InChI
YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique