GF20155351
Tin
rod, 100mm, diameter 3.0mm, 99.99+%
Synonyme(s) :
Tin, SN007918
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 201-553-51
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 3.0 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N