GF19473767
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), rod, diam. 10 mm, L 500 mm, natural
Synonyme(s) :
AB307910
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 194-737-67
Longueur
500 mm
Diamètre
10 mm
Couleur
natural
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable