GF19344359
Polyimide
(PI), rod, diam. 6.35 mm, L 300 mm, grade vespel sp1
Synonyme(s) :
IM307910
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 193-443-59
Longueur
300 mm
Diamètre
6.35 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable