Principaux documents
GF14995480
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
PB506101
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 149-954-80
Poids
20 g
Taille max. des fragments
6 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable