Key Documents
GF14492651
Bronze
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 500 g, condition atomized
Synonyme(s) :
CU096010
About This Item
Code UNSPSC :
30102011
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 144-926-51
Poids
500 g
Taille max. des part.
150 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable