Key Documents
520365
Sigma-Aldrich
Copper-tin alloy
spherical powder, −200 mesh
Synonyme(s) :
Bronze, Sn5Cu84
About This Item
Formule linéaire :
Sn5Cu84
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
31152304
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
spherical powder
Niveau de qualité
Composition
copper, 90 wt. %
Tin, 10 wt. %
Taille des particules
−200 mesh
Chaîne SMILES 
[Cu].[Sn]
InChI
1S/Cu.Sn
Clé InChI
KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Mechanical alloying is a “brute force” method of affecting alloying and chemical reactions. The mixture of reactant powders and several balls are placed in the milling jar of a high-energy ball mill, for example, a shaker mill or a planetary mill.