Principaux documents
GF11185028
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Synonyme(s) :
SU301025
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 111-850-28
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.025 mm
Couleur
clear amber
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
24157194517556033
Quinazoline 99%
123323
Quinazoline
Quinoline reagent grade, 98%
241571
Quinoline
Quinoline analytical standard
94517
Quinoline
solubility
H2O: freely soluble, organic solvents: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
liquid
form
-
form
-
bp
243 °C (lit.)
bp
113-114 °C/11 mmHg (lit.), 237 °C (lit.)
bp
113-114 °C/11 mmHg (lit.), 237 °C (lit.)
bp
-
mp
46-48 °C (lit.)
mp
−17-−13 °C (lit.)
mp
−17-−13 °C (lit.)
mp
189-193 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1