Principaux documents
GF41434398
Polyethersulfone
(PES), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, clear amber
Synonyme(s) :
SU306311
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 414-343-98
Poids
100 g
Couleur
clear amber
Taille nominale des granulés
3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1