Key Documents
GF10292688
Aluminum alloy 3003
honeycomb, Al 98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, thickness 20 mm, size 600 × 600 mm, cell size 12.7 mm
Synonyme(s) :
AB112600
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
honeycomb
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 102-926-88
Taille des alvéoles
12.7 mm
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
20 mm