1.04340
Isohexane
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC) ECD and FID, SupraSolv®
Synonyme(s) :
Isohexane, 2-Methyl pentane, iso-Hexane
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Isohexane, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Pression de vapeur
160-190 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
SupraSolv®
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
260 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.0-7.4 % (v/v)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Viscosité cinématique
0.5 cSt(20 °C)
pb
53-63 °C/1013 hPa
Pf
<-50 °C
Température de transition
flash point -21 °C
Solubilité
0.02 g/L
Densité
0.66 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Enantiomeric determination of tramadol and its main metabolite O-desmethyltramadol in human plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.: Explores the role of isohexane in enhancing the enantioselective analysis of tramadol, which is critical for therapeutic drug monitoring and pharmacokinetic studies (Ceccato et al., 2000).
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-5.8 °F
Point d'éclair (°C)
-21 °C