Principaux documents
GF07283280
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Synonyme(s) :
FK256010
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 072-832-80
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm