GF05438066
Titanium
tube, 1000mm, outside diameter 1.6mm, inside diameter 1.2mm, wall thickness 0.2mm, hard, 99.6+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI007080
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.6%
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 054-380-66
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
1.6 mm × 1.2 mm
Point d'ébullition
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N