GF04718910
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 50 m, temper hard
Synonyme(s) :
AB245120
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 047-189-10
Longueur
50 m
Diamètre
0.05 mm