DWK241242008
Duran® Dropping Funnel
cylindrical funnel(s), graduated, standard ground cone 14/23, NS stopcock and key retaining device, capacity 50 mL
Synonyme(s) :
241242008
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cylindrical funnel(s)
Caractéristiques
graduated
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 241242008
Capacité
50 mL
Application
Caractéristiques et avantages