DWK211884407
Duran® Bottles, Reagent, Wide Neck
amber bottle (reagent)
Synonyme(s) :
211884407
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber bottle (reagent)
flat head glass cap (stopper)
wide-neck
Joint
Joints ST/NS neck (NS 45/40)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 211884407
Capacité
500 mL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages