DWK211883608
Duran® Bottles, Reagent, Wide Neck
amber bottle (reagent)
Synonyme(s) :
211883608
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber bottle (reagent)
flat head glass cap (stopper)
wide-neck
Joint
Joints ST/NS neck (NS 34/35)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 211883608
Capacité
250 mL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages