Key Documents
D56608
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzaldehyde
95%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.01
Numéro Beilstein :
636379
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
crystals
Point d'ébullition
247-248 °C (lit.)
Pf
39-42 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
Clé InChI
ZWUSBSHBFFPRNE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Yuan Chen et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-07)
In this paper, we report chemical modifications of inulin by seven kinds of aromatic Schiff bases, which are different from their substituent groups. The obtained inulin derivatives were confirmed by FTIR, 1H NMR, and 13C NMR. Then, we studied their