D43050
2,3-Dibromo-1-propanol
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.559 (lit.)
Point d'ébullition
95-97 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
2.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H6Br2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
Clé InChI
QWVCIORZLNBIIC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3