D27004
N,N′-Diphenylethylenediamine
98%
Synonyme(s) :
1,2-Dianilinoethane, N,N′-Ethylenedianiline, Wanzlick’s Reagent for aldehydes
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
65-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(CNc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2
Clé InChI
NOUUUQMKVOUUNR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- To prepare nickel(II) chelates to study their chemical reactivities.
- To prepare N-heterocyclic carbene (NHC) adducts by reacting with substituted benzaldehydes.
- As a starting material to prepare substituted cyclic poly(methyl methacrylate)s.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable