P24152
N-Phenylethylenediamine
98%
Synonyme(s) :
N-(2-Aminoethyl)aniline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.587 (lit.)
Point d'ébullition
262-264 °C (lit.)
Densité
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCCNc1ccccc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7,9H2
Clé InChI
OCIDXARMXNJACB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter