D193402
3,5-Dinitroaniline
≥96.5% purity, powder, crystals or chunks
About This Item
Produits recommandés
product name
3,5-Dinitroaniline, ≥96.5% (GC)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.5% (GC)
Forme
powder, crystals or chunks
Couleur
faint yellow to dark yellow, and Faint Brown to Dark Brown
Pf
160-162 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Nc1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5N3O4/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(2-4)9(12)13/h1-3H,7H2
Clé InChI
MPBZUKLDHPOCLS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges