D17106
2,7-Diaminofluorene
>97%
Synonyme(s) :
2,7-Fluorenediamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>97%
Forme
powder
Pf
160-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc-2c(Cc3cc(N)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H12N2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5,14-15H2
Clé InChI
SNCJAJRILVFXAE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable