Key Documents
C27204
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzylamine
95%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.60
Numéro Beilstein :
907186
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.562 (lit.)
Point d'ébullition
103-104 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
Clé InChI
KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter