C23403
3-Chlorobenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3-Chlorobenzaldehyde, 3-Chlorophenylcarboxaldehyde, m-Chlorobenzaldehyde, m-Chlorobenzenecarboxaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.563 (lit.)
Point d'ébullition
213-214 °C (lit.)
Pf
9-12 °C (lit.)
Densité
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
Clé InChI
SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter