BR782022
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade Plus
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, transparent
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGradeplus
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
polystyrene
transparent wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt (F-bottom)
Conditionnement
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
Fabricant/nom de marque
BRAND 782022
Taille
350 μL
96 wells
Volume de travail
350 μL
Couleur
transparent