B83355
4-Bromoveratrole
98%
Synonyme(s) :
4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
Point d'ébullition
255-256 °C (lit.)
Densité
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup