B5194
Benzilic acid
≥99%
Synonyme(s) :
Diphenylglycolic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
powder
Pf
149-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,17H,(H,15,16)
Clé InChI
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable