Key Documents
B22003
Sigma-Aldrich
2-Benzylaminoethanol
95%
Synonyme(s) :
N-Benzylethanolamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2NHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro Beilstein :
775164
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
Point d'ébullition
153-156 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c11-7-6-10-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
Clé InChI
XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
266.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
130 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Determination of formaldehyde in air as an oxazolidine derivative by capillary gas chromatography.
E R Kennedy et al.
Analytical chemistry, 54(11), 1739-1742 (1982-09-01)