471496
2-(Butylamino)ethanol
≥98%
Synonyme(s) :
N-Butyl-2-hydroxyethylamine, N-Butylethanolamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
198-200 °C (lit.)
Densité
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCCCNCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-7-5-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
LJDSTRZHPWMDPG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 °F
Point d'éclair (°C)
85 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter