Principaux documents
ALD00148
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-sulfonyl fluoride
95%
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-sulfonyl fluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7FO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
66-71 °C
Chaîne SMILES 
O=S(C1=CC=C(OCCO2)C2=C1)(F)=O
InChI
1S/C8H7FO4S/c9-14(10,11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
Clé InChI
CZDKQRQGVWYYKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable