Key Documents
A80009
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
99%
Synonyme(s) :
1-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5-Aminotetralin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.22
Numéro Beilstein :
387264
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.590 (lit.)
Point d'ébullition
275-277 °C/713 mmHg (lit.)
Pf
38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2
Clé InChI
SODWJACROGQSMM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter