Key Documents
A6250
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-5-bromo-7-nitroindoline
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N1CCc2cc(Br)cc(c12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H9BrN2O3/c1-6(14)12-3-2-7-4-8(11)5-9(10(7)12)13(15)16/h4-5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
RCELVCGNAKOBPO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable