Key Documents
655031
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenethyl bromide
97%
Synonyme(s) :
2-Methoxy-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2CH2Br
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
Point d'ébullition
105.5-110.5 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
UIIJKBSUGZNVQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves