A29585
Allyl bromide
ReagentPlus®, 99%, contains ≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
Synonyme(s) :
3-Bromo-1-propene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.2 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
554 °F
Contient
≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
Limite d'explosivité
7.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
70-71 °C (lit.)
Pf
−119 °C (lit.)
Densité
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Clé InChI
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Allyl ketones by Barbier-type allylation of various nitriles in the presence of Lewis acid.
- Homoallylic alcohols by reacting with aldehydes or ketones using zinc dust as a catalyst.
- 1,5-hexadiene by reductive C-C bond coupling using silver hydride cluster.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter