935891
Titanium Aluminium Carbide MAX phase
powder, 99.8% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ti3AlC2 MAX phase
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98% (phase purity)
99.8% trace metals basis
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Répartition Des Tailles De Particules
18.7 μm (D50)
35.5 μm (D90)
8.6 μm (D10)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
- Energy conversion (eg: solar cells, photocatalytic fuel production, such as hydrogen evolution from water splitting, and carbon dioxide reduction) and storage (eg: rechargeable Li-ion and beyond batteries, supercapacitors) systems ;
- Photocatalytic applications ;
- Bio-related applications (eg: drug delivery, neuroelectronic devices, photothermal therapy of cancer, biosensors, and tissue engineering) .
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable