93550
Tropine
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
3-Tropanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (NT)
Forme
powder
Impuretés
0-3% water
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@H](O)C2
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
Clé InChI
CYHOMWAPJJPNMW-JIGDXULJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable