929840
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average Mn 3400, contains MEHQ as inhibitor
Synonyme(s) :
PEG bismethacrylate, PEG hydrogel, PEGDM, PEG dimethacrylate
About This Item
Produits recommandés
Forme
fine powder
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 3400
Contient
MEHQ as inhibitor
Couleur
white to off-white
Point d'ébullition
>200 °C/2 mmHg (lit.)
Solubilité
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Extrémité Ω
methacrylate
Extrémité α
methacrylate
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Clé InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1